Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ériodictyol
Code produit. 16544474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 16544474
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 552-58-9 | C15H12O6 | 288.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-58-9
Formule moléculaire C15H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 288.26
Clé InChI SBHXYTNGIZCORC-ZDUSSCGKSA-N
Nom IUPAC (2S)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
SMILES OC1=CC(O)=C2C(=O)C[C@H](OC2=C1)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriodictyol
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in diluted alkalies
Poids de la formule 288.25