Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Code produit. 15300895
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
5 l
Raccord manchonné:
14/23 NS
19/26 NS
19/26 NS
24/29 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
45/40 NS
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15300895
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021428
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Description Joint rodé conique, étiquette de marquage
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Raccord manchonné 14/23 NS
Diamètre (métrique) externe 51 mm