Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Code produit. 10470133
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Hauteur (métrique):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 10470133
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07020022
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme à la norme DIN ISO 1773
  • Avec rebord perlé
  • Avec graduation
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Diamètre (métrique) externe du col 22 mm
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre Duran
Hauteur (métrique) 75 mm
Quantité 10/paquet