Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Hauteur (métrique):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Description
- Conforme à la norme DIN ISO 1773
- Avec rebord perlé
- Avec graduation
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe du col | 22 mm |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre Duran |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Quantité | 10/paquet |