Learn More
Erlotinib, MedChemExpress
Code produit. 16407896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16407896
Marque: Medchem Express HY50896
MedChemExpress Erlotinib (CP-358774) is a directly acting EGFR tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 2 nM for human EGFR. Erlotinib reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells with an IC50 of 20 nM. Erlotinib is used for the treatment of non-small cell lung cancer.
Erlotinib (CP-358774) is a directly acting EGFR tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 2 nM for human EGFR. Erlotinib reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells with an IC50 of 20 nM. Erlotinib is used for the treatment of non-small cell lung cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Erlotinib
CAS 183321-74-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H23N3O4
Quantité 100 mg
Synonyme CP-358774 NSC 718781 OSI-774
Informations sur la solubilité DMSO : 3.94 mg/mL (10.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 40°C)
SMILES C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OCCOC)=C3)OCCOC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 393.44
Poids de la formule 393.44
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.