Learn More
Acide érucique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erucic acid |
| Point de fusion | 29°C to 33°C |
| Point d’ébullition | 265°C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1728049 |
| Merck Index | 14,3674 |
| Poids de la formule | 338.58 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Qualité | Technique |