Learn More
Acide érucique, TRC
Code produit 17981675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981675 10 g 10g
17933075 5 g 5g
17972865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE64990010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-86-7
Formule moléculaire C22 H42 O2
Poids moléculaire (g/mol) 338.57
Synonyme 13-Docosenoic acid, (Z)- (8CI), (13Z)-13-Docosenoic acid, (13Z)-Docosenoic acid, (Z)-13-Docosenoic acid, (Z)-Erucic acid, 13(Z)-Docosenoic acid, 13-cis-Docosenoic acid, Erucic acid, Hystrene 2290, Jaric 22:1, Nouracid RE 07, Prifrac 2990, cis-13-Docosenoic acid, cis-13-Erucic acid, δ13-cis-Docosenoic acid, Erucic Acid
Nom IUPAC Acide (Z)-docos-13-énoïque
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erucic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Poids de la formule 338.3185