Learn More
Acide (±)-érythro-aleuritique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10255040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10255040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133730250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-erythro-Aleuritic acid
Note relative au nom 95%
CAS 533-87-9
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 100°C to 105°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H32O5
Formule linéaire HO(CH2)5CH(OH)CH(OH)(CH2)7COOH
Numéro MDL MFCD00135596
Quantité 25 g
Beilstein 03, III, 901
Merck Index 15, 225
Synonyme aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,,soluble in aq. alkali solution
Clé InChI MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
SMILES C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide (9S,10R)-9,10,16--trihydroxyhexadécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 304.41
CID PubChem 7269316
Poids de la formule 304.41
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline