Learn More
(+/-)-acide érythro-aleuritique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318225 5 g 5g
11328225 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318225 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08542.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 533-87-9 | C16H32O5 | 304.427 g/mol
α-Aleuritic acid is a major ingredient of shellac and is also a starting reagent in the manufacture of perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide α-aléuritique est un ingrédient majeur de la laque et est également un réactif de départ dans la fabrication des parfums.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-87-9
Formule moléculaire C16H32O5
Poids moléculaire (g/mol) 304.427
Numéro MDL MFCD00135596
Clé InChI MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
Synonyme aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
CID PubChem 7269316
Nom IUPAC Acide (9S,10R)-9,10,16--trihydroxyhexadécanoïque
SMILES C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-erythro-Aleuritic acid
Point de fusion 97°C to 101°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1727724
Merck Index 14,231
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetic acid and acetone.
Poids de la formule 304.43
Pourcentage de pureté 95%