Learn More
Grant Instruments™ Incubateur-agitateur orbital ES-20/80
Click to view available options
Modèle:
ES-20/80 EURO
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’incubateur-agitateur avancé ES-20/80 est conçu pour les laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques.
- La plage de températures va de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +80°C avec une uniformité de température de ±0,3°C à 37°C. Le modèle ES-20/80 dispose d’une plage de contrôle de vitesse réglable de 50 à 400 tr/min (par incréments de 10 tr/min).
- La chambre intérieure est en acier inoxydable. Le moteur de pointe, les matériaux d’isolation thermique et le paramètre de contrôle PID réduisent la consommation d’énergie et rendent l’incubateur-agitateur très économe en énergie malgré sa taille relativement importante.
- Jusqu’à 3 unités peuvent être empilées, ce qui vous permet d’économiser de l’espace. Le nouvel écran tactile transparent et l’interface simple permettent un contrôle clair et intuitif des paramètres.
- Il permet également l’enregistrement, le stockage et l’affichage des données dans le temps.
- La connectivité Bluetooth™ au PC permet la gestion des données, l’enregistrement des données, le contrôle des paramètres et le profilage dans le logiciel inclus.
- Disponible avec 5 plateformes interchangeables et kits d’empilage. À commander séparément.
- Applications :
- Culture microbienne et cellulaire
- Expression protéique
- Études de solubilité
- Mélange général dans des conditions contrôlées
- Diverses autres applications dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie.
Spécification
Spécification
| Tension | 120/230 V |
| Plage de températures (métrique) | 25°C à 80°C |
| Type de produit | Agitateur à plateforme incubée |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Précision de la température | ±0,1°C at +37°C |
| Fréquence | 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 460 x 350 x 400 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 620 x 530 x 510 mm |
| Poids (métrique) | 48 kg |
| Modèle | ES-20/80 EURO |
| Afficher plus |