Learn More
Grant Instruments™ Incubateur-agitateur orbital ES-20/80
Code produit. p-7226798
Click to view available options
Modèle:
ES-20/80 EURO
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17551136
Marque: Grant Instruments™ ES20/80 EURO
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Incubateur-agitateur orbital ES-20/80, compact, Bluetooth, 50 à 400 tr/min, +25 à +80°C. Commandez les plateformes séparément.
  • L’incubateur-agitateur avancé ES-20/80 est conçu pour les laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques.
  • La plage de températures va de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +80°C avec une uniformité de température de ±0,3°C à 37°C. Le modèle ES-20/80 dispose d’une plage de contrôle de vitesse réglable de 50 à 400 tr/min (par incréments de 10 tr/min).
  • La chambre intérieure est en acier inoxydable. Le moteur de pointe, les matériaux d’isolation thermique et le paramètre de contrôle PID réduisent la consommation d’énergie et rendent l’incubateur-agitateur très économe en énergie malgré sa taille relativement importante.
  • Jusqu’à 3 unités peuvent être empilées, ce qui vous permet d’économiser de l’espace. Le nouvel écran tactile transparent et l’interface simple permettent un contrôle clair et intuitif des paramètres.
  • Il permet également l’enregistrement, le stockage et l’affichage des données dans le temps.
  • La connectivité Bluetooth™ au PC permet la gestion des données, l’enregistrement des données, le contrôle des paramètres et le profilage dans le logiciel inclus.
  • Disponible avec 5 plateformes interchangeables et kits d’empilage. À commander séparément.
  • Applications :
    • Culture microbienne et cellulaire
    • Expression protéique
    • Études de solubilité
    • Mélange général dans des conditions contrôlées
    • Diverses autres applications dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 120/230 V
Plage de températures (métrique) 25°C à 80°C
Type de produit Agitateur à plateforme incubée
Type de bouchon Prise EU
Précision de la température ±0,1°C at +37°C
Fréquence 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures 460 x 350 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 620 x 530 x 510 mm
Poids (métrique) 48 kg
Modèle ES-20/80 EURO
Affichage Oui
Garantie et services 2 ans
Réfrigéré Non