Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire FMS série ES
Artikelnummer. p-6065995 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Capacité (métrique):
158 L
Type de bouchon:
UE
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16601074
Marke: Thermo Scientific™ 158RAXVTS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Réduisez le risque d’explosion. Ces réfrigérateurs de laboratoire sont parfaits pour le stockage de matériaux potentiellement inflammables pour les applications générales dans des laboratoires qui disposent d’un espace limité.
Réduisez le risque d’explosion accidentelle et de détérioration associée des échantillons. Les nouveaux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ FMS série ES sont parfaits pour le stockage des matériaux potentiellement inflammables dans des conditions classiques de laboratoire. Les congélateurs ménagers et commerciaux ne sont pas adaptés à ce type de matériaux ; les composants de leurs systèmes électriques et de réfrigération peuvent déclencher des explosions de mélanges inflammables air-vapeur à l’intérieur de l’unité. Ces congélateurs ont été conçus sans aucun composant susceptible de déclencher une explosion ou un incendie des matières inflammables à l’intérieur de l’unité.
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de température trop élevée ou trop basse
  • Alarme d’ouverture de porte
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Verrouillage de porte standard
  • Faible consommation électrique
  • Passages de câbles
  • Homologués CE/ATEX
  • Portes réversibles
  • Réfrigérants hydrocarbures
  • Isolation sans CFC et HCFC
Informations de commande : Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord ou autres zones sur bande 60 Hz.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Résistant à la corrosion, anti-étincelles
Capacité (impériale) 5,5 pied cube
Capacité (métrique) 158 L
Gamme de températures 1°C à 11°C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte À charnières
Étagères 3
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Isolation Sans HCFC, sans CFC
Certifications/Conformité CE
Modèle Sous paillasse
Type de contrôle Numérique
Ports 1, port d’accès latéral 16 mm
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme
Profondeur (métrique) extérieure 65,8 cm
Profondeur (métrique) intérieure 48,0 cm
Hauteur (métrique) extérieure 85,0 cm
Hauteur (métrique) intérieure 71,8 cm
Largeur (métrique) extérieure 59,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 50,0 cm
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50Hz
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 37,8 kg
Quantité Each
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Les unités FMS ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications de Classe I, Zone 0 ou Zone 1 qui nécessitent le recours à des unités antidéflagrantes.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt