Learn More
Leica Microsystems Stéréomicroscope ES2
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
255/181/37 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stéréomicroscope à deux étapes.
- Anneau oculaire haut 10X intégré
- Angle oculaire de 60° pour un confort optimal.
- Distance de travail : 100 mm.
- Alimentation universelle intégrée de 100 à 240 V.
- Poignées de transport.
- Commande de mise au point.
- Éclairage épiscopique LED intégré.
- Éclairage diascopique LED intégré.
- Commutateur entre éclairage épiscopique / diascopique.
- 100 mm de dégagement (max.).
Spécification
Spécification
| Pouvoir grossissant | 10X, 30X |
| Champ de vision | 20 |
| Dimensions (L x l x H) | 255/181/37 mm |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Modèle | ES2 |
| Eyepiece | Binoculaire, avec anneau oculaire haut |