Learn More
Notrax Cordon de mise à la terre commun ESD
Code produit 17711918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur à anneau
Raccord femelle
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
17711918 Connecteur à anneau 1 pièce
17721918 Raccord femelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17711918 Fournisseur Notrax Code fournisseur 052SCG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.15€
    20.90€ / 1 pièces
    Économisez 3.25€
    13% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles.
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
  • Un câble de 45 m relie les bracelets ou le tapis de paillasse à la terre
  • Garantit que toutes les pièces sont au même potentiel à la terre
  • Facile à installer, il suffit de l’accrocher à un tapis, de brancher le cordon enroulé du bracelet et de relier la borne à la terre
  • Tapis à résistance de 1 Meg à la terre
  • Disponible avec une cosse à anneau ou une prise femelle de 10 mm
Spécification
Couleur Noir
Type de produit Cordon de mise à la terre
Matériau Câble
Types de connecteurs Connecteur à anneau