Learn More
Notrax Prise de terre ESD
Code produit 17751918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17751918 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17751918 Fournisseur Notrax Code fournisseur 054SEB0200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84€
    21.50€ / 1 pièces
    Économisez 5.34€
    19% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles.
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
  • Connecte les câbles de mise à la terre
  • Résistance de 1 méga, 3 goujons mâles de 10 mm, permet de connecter plusieurs câbles par prise
  • Disponible en version continentale ou britannique
Spécification
Couleur Jaune
Type de produit Prise de terre
Matériau Câble
Types de connecteurs Prise UK