Learn More
Notrax Cordon de mise à la terre ESD au sol
Code produit 17791908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur à anneau
Raccord femelle
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
17791908 Raccord femelle 1 pièce
17781908 Connecteur à anneau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17791908 Fournisseur Notrax Code fournisseur 051SFG0200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.43€
    26.41€ / 1 pièces
    Économisez 6.02€
    18% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles.
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • Câble et connecteur de 45 m qui relient un tapis à la terre
  • Facile à installer, il suffit de l’accrocher à un tapis et de relier la borne à la terre
  • Le cache biseauté à profil bas empêche le cordon d’être accidentellement retiré du tapis
  • Tapis à résistance de 1 Meg à la terre
  • Disponible avec une cosse à anneau ou une prise femelle de 10 mm
Spécification
Couleur Noir
Type de produit Cordon de mise à la terre
Matériau Câble
Longueur (impériale) 20 pi
Longueur (métrique) 4,5 m
Types de connecteurs Raccord femelle