Learn More
Notrax Nettoyant antistatique et non abrasif pour tapis
Code produit 17752488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Nettoyant pour tapis
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17752488 Nettoyant pour tapis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17752488 Fournisseur Notrax Code fournisseur 057SMC0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    26.62€ / 1 pièces
    Économisez 3.83€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-11-2026
Le nettoyant pour tapis est recommandé pour les tapis de table et de sol antistatiques. Sa formule non abrasive ne laisse pas de film et est conçue pour améliorer les propriétés de dissipation de l’électricité statique des surfaces antistatiques.
  • Le nettoyant pour tapis est recommandé pour les tapis de table et de sol antistatiques
  • Sa formule non abrasive ne laisse pas de film et est conçue pour améliorer les propriétés de dissipation de l’électricité statique
  • des surfaces antistatiques
  • Élimine efficacement les résidus de flux, l’huile, les traces de doigts et la saleté
  • Vaporisateur à gâchette pratique en bouteille de 1 000 ml
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
Spécification
Type de produit Nettoyant pour tapis
Matériau Câble
À utiliser avec (application) Éliminer les résidus de flux, l’huile, les traces de doigts et la saleté