Description
- Ce bâtonnet unique contrôle les DES sans l’utilisation de carbones et d’antistatiques ioniques
- Épaisseur du manche : 2,4 mm
- Épaisseur de la tête : 1 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 écouvillons / sachet (5 sachets intérieurs de 100 écouvillons) |
| Longueur (métrique) | 66,1 mm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 56,5 mm |
| Longueur (métrique) de la tête | 5 mm |
| Largeur (métrique) de la tête | 1 mm |