Learn More
Esomeprazole magnesium trihydrate, MedChemExpress
Code produit. 16481236
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16481236
Marque: Medchem Express HY17022
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Esomeprazole magnesium trihydrate ((S)-Omeprazole magnesium trihydrate) is a potent and orally active H+, K+-ATPase inhibitor. Esomeprazole magnesium trihydrate has the potential for upper intestinal disorders and gastroesophageal reflux disease research. Esomeprazole magnesium trihydrate acts as an exosome inhibitor by blocking the exosome release via the inhibition of V-H+-ATPases.
Esomeprazole magnesium trihydrate ((S)-Omeprazole magnesium trihydrate) is a potent and orally active H+, K+-ATPase inhibitor. Esomeprazole magnesium trihydrate has the potential for upper intestinal disorders and gastroesophageal reflux disease research. Esomeprazole magnesium trihydrate acts as an exosome inhibitor by blocking the exosome release via the inhibition of V-H+-ATPases.
Spécification
Nom chimique ou matériau Esomeprazole magnesium trihydrate
CAS 217087-09-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H42MgN6O9S2
Quantité 200 mg
Synonyme (S)-Omeprazole magnesium trihydrate(-)-Omeprazole magnesium trihydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (65.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].COC1=CC=C2[N]3=C([N-]C2=C1)[S](CC(N=CC(C)=C4OC)=C4C)=[O][Mg+2]35[N](C6=CC=C7OC)=C([N-]C6=C7)[S](CC(N=CC(C)=C8OC)=C8C)=[O]5
Poids moléculaire (g/mol) 767.17
Poids de la formule 767.17
Pourcentage de pureté 95.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.