Learn More
Esonarimod, MedChemExpress
Code produit. 16443737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16443737
Marque: Medchem Express HY19440
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Esonarimod
Forme physique Solid
CAS 101973-77-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H16O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme KE-298
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 280.34
Poids de la formule 280.34
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.