Learn More
uvex ESS Hypervision CA FBL Antibrouillard
Code produit 31751171 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751171 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751171 Fournisseur uvex Code fournisseur 9321655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.44€
    10.96€ / 1 pièces
    Économisez 0.48€
    4% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Conçu pour restaurer la visibilité et prolonger la durée de vie utilisable des lunettes de sécurité grâce à un remplacement durable.
  • Agissez de manière durable en utilisant nos verres de remplacement pour prolonger la durée de vie de vos lunettes de sécurité. Lentille rayée ? Pas de problème : il suffit de remplacer l’objectif et de continuer à porter les mêmes lunettes de sécurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Visière de rechange
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate