Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estradiène dione
Code produit. 16574244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16574244
Marque: Thermo Scientific Chemicals 463770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5571-36-8
Formule moléculaire C20H26O3
Poids moléculaire (g/mol) 314.43
Clé InChI XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 11a-méthyl-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-dodécahydrospiro[cyclopenta[a]phénanthrène-7,2’-[1,3]dioxolan]-1-one
SMILES CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Estradiene dione
Point de fusion 156.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in hot ethanol
Poids de la formule 314.43