Learn More
Éther 3-méthylique d'estradiol, Mikromol™
Product Code. 30051166
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30051166 100 mg 100mg
30050838 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30051166 Supplier Mikromol Supplier No. MM0123.15
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éther 3-méthylique d'estradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Estradiol 3-Methyl Ether
CAS 1035-77-4
Noms d’analytes ou de composants Estradiol 3-Methyl Ether
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H26 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 3-methoxy-, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), (17β)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 17β-Estradiol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-13β-methyl-1,3,5(10)-gonatrien-17β-ol, 3-Methoxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 3-Methoxyestradiol, 3-Methoxyoestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-O-Methylestradiol, Estradiol 3-methyl ether, NSC 58851
Formule InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-3-méthoxy-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phénanthréne-17-ol
Poids moléculaire (g/mol) 286.41
Quantité 100 mg
Poids de la formule 286,1933 g/mol