Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-estradiol, 98 %
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
•Le β-estradiol est une hormone endogène naturellement présente chez les femmes
•Il s’agit d’une importante hormone sexuelle stéroïde impliquée dans la régulation de plusieurs fonctions biologiques, notamment la transcription génétique et la protéosynthèse
•Cette hormone est produite par les ovaires et peut se lier à des récepteurs nucléaires spécifiques et les activer
Applications
•Le β-estradiol agit comme un agoniste des récepteurs des hormones œstrogènes et activateur de la PI 3-kinase
•Il présente une activité inhibitrice contre l’aldéhyde oxydase
•Le β-estradiol présente des activités anaboliques et métaboliques douces et augmente la coagulabilité du sang dans les expériences in vivo
•Il joue un rôle dans les processus immunitaires et inflammatoires
•Le β-estradiol déclenche une augmentation de la synthèse hépatique de certaines protéines, y compris la globuline de liaison aux hormones sexuelles (SHBG) et la globuline de liaison à la thyroïde (TBG), et supprime la formation de l’hormone folliculo-stimulante (FSH)
• Ce composé a été utilisé pour la maturation in vitro de complexes de cumulus-ovocytes (COC) bovins
Spécification
Nom chimique ou matériau | β-Estradiol |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 176.0°C to 180.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Merck Index | 15,3758 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- beta-Estradiol
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only