Learn More
Impureté C de l'estradiol EP, Mikromol™
Code produit 30461460
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461460 4 x 25 mg 100mg
30050515 25 mg 25mg
30052617 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461460 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0301.0200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C de l'estradiol EP, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate)
CAS 4147-13-1
Noms d’analytes ou de composants Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C32 H32 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate), Estradiol Benzoate Imp. C (EP), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate, Estradiol 3,17-Dibenzoate, Estradiol Benzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C32H32O4/c1-32-19-18-26-25-15-13-24(35-30(33)21-8-4-2-5-9-21)20-23(25)12-14-27(26)28(32)16-17-29(32)36-31(34)22-10-6-3-7-11-22/h2-11,13,15,20,26-29H,12,14,16-19H2,1H3/t26-,27-,28+,29+,32+/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c6ccccc6
Nom IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-benzoyloxy-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrén-3-yl]benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 480.59
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 480.2301 g/mol