Learn More
Estragole, Mikromol™
Code produit 17951976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951976 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0164.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Estragole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Estragole
CAS 140-67-0
Noms d’analytes ou de composants Estragole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Estragole, Benzene, 1-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
SMILES COc1ccc(CC=C)cc1
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-prop-2-enylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 148,0888 g/mol