Learn More
Estriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15529523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15529523
Marque: Thermo Scientific Acros 460490010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-27-1
Formule moléculaire C18H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Clé InChI PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Synonyme estriol, oestriol, estratriol, ovestin, ovestrion, trihydroxyestrin, destriol, tridestrin, aacifemine, oestratriol
CID PubChem 5756
ChEBI CHEBI:27974
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,16,17-triol
SMILES CC12CCC3C(C1CC(C2O)O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Estriol
Point de fusion 280.0°C to 282.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Estriol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.