Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eszopiclone
Code produit. 17241316 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17241316
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138729-47-2
Formule moléculaire C17H17ClN6O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Eszopiclone
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble.
Point de fusion 202,0°C à 206,0°C
Poids de la formule 388,81
Clé InChI GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
Nom IUPAC (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 388.81