Learn More
Acide étacrynique, Mikromol™
Description
acide étacrynique
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Etacrynic Acid |
| CAS | 58-54-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Etacrynic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H12 Cl2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic Acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Ethacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | acide 2-[2,3-dichloro-4-(2-méthylidènebutanoyl)phénoxy]acétique |
| Show More |