Learn More
Etamivan, LoGiCal
Code produit 30462942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462942 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462942 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1682.00
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etamivan
CAS 304-84-7
Noms d’analytes ou de composants Etamivan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H17 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Vanillamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid diethylamide, Analepticon, Cardiovanil, Corivanil, Diethamivan, Diethylvanillamide, Emivan, Etamivan, Etamivanum, Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide, NSC 406087, Romecor, Sevanil, Simaron, Vandid, Vanillic acid N,N-diethylamide, Vanillic acid diethylamide, Vanillic diethylamide, Ventilone, Benzamide, N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxy-
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nom IUPAC N,N-diéthyl-4-hydroxy-3-méthoxybenzamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 223.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 223,1208 g/mol