Learn More
Etamivan, Mikromol™
Code produit 18081980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18081980 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18081980 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1682.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diethylamide de vanillique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etamivan
CAS 304-84-7
Noms d’analytes ou de composants Etamivan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H17 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Vanillamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid diethylamide, Analepticon, Cardiovanil, Corivanil, Diethamivan, Diethylvanillamide, Emivan, Etamivan, Etamivanum, Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide, NSC 406087, Romecor, Sevanil, Simaron, Vandid, Vanillic acid N,N-diethylamide, Vanillic acid diethylamide, Vanillic diethylamide, Ventilone, Benzamide, N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxy-
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nom IUPAC N,N-diéthyl-4-hydroxy-3-méthoxybenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 223.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 223,1208 g/mol