Learn More
Cytiva Tube capillaire ETFE
Code produit. p-8596008 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
3 m
Diamètre (métrique) interne:
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10794662
Marque: Cytiva 19743501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes de chromatographie ÄKTA. La tubulure capillaire Cytiva ETFE est disponible en plusieurs tailles.
Tubulure en fluoroéthylène éthylènetétrade (ETFE) pour la distribution contrôlée de liquide dans les systèmes de chromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Systèmes de chromatographie ÄKTA
Type Tubulure capillaire
Diamètre (impériale) externe 0,07 in
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Diamètre (métrique) externe 1,8 mm
Longueur totale (métrique) 2 m
Matériau ETFE