Learn More
Cytiva Connecteurs de tubulure mâle M6
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Raccordements:
Raccord d’extrémité mâle M6
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour empêcher l’air de pénétrer dans une pompe du système de chromatographie, les connexions de tubulure à la pompe et aux entrées doivent être serrées et sécurisées.
- Connecteur mâle, sans bride
- Connecteur mâle : Diam. interne 3,3mm
- Raccord d’extrémité mâle : Diam. interne 2 mm
Spécification
Spécification
| Type | Connecteur de tubulure |
| Raccordements | Raccord d’extrémité mâle M6 |
| Comprend | 15 joints toriques et 25 plaques, fournis avec raccords |
| Matériau | ETFA |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de pompes chromatographiques, tubulure |