Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en ETFE
Code produit. 10435823
Click to view available options
Dimensions:
28 mm
32 mm
38/430 mm
38 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10435823
Marque: Hirschmann™ 9313623
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur fileté en ETFE, pour une utilisation avec ceramus™, solarus™ et opus™.
  • Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Diamètre (métrique) interne 45 mm
Type Adaptateur fileté
Matériau ETFE
Dimensions 28 mm