Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en ETFE
Click to view available options
Dimensions:
28 mm
32 mm
38/430 mm
38 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 45 mm |
| Type | Adaptateur fileté |
| Matériau | ETFE |
| Dimensions | 28 mm |