Learn More
Lactate d'éthacridine monohydraté, LoGiCal
Code produit 30459842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459842 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459842 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0798.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethacridine lactate monohydrate
CAS 6402-23-9
Noms d’analytes ou de composants Ethacridine lactate monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Nom IUPAC 7-éthoxyacridine-3,9-diamine ; acide 2-hydroxypropanoïque ; hydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 361.39
Quantité 10 mg
Poids de la formule 361,1638 g/mol