Learn More
Lactate d'éthacridine monohydraté, Mikromol™
Code produit 17941126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941126 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941126 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0798.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
lactate d'éthacridine monohydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethacridine lactate monohydrate
CAS 6402-23-9
Noms d’analytes ou de composants Ethacridine lactate monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
SMILES O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Nom IUPAC 7-éthoxyacridine-3,9-diamine ; acide 2-hydroxypropanoïque ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 361.39
Quantité 250 mg
Poids de la formule 361,1638 g/mol