Learn More
Éthanol, 200 épreuve (100 %), USP/EP/ACS, Taxi-Paid, Fisher Chemical
Code produit. p-8372000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
20 L
Conditionnement:
Seau en acier
Conditionnement:
20L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15892534
Marque: Fisher Chemical A40920
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Un éthanol 200 sans taxe qui répond aux spécifications des tests USP, EP et ACS afin d’encourager la collaboration interrégionale et de réduire éventuellement les stocks des laboratoires pour les applications de l’éthanol.
  • Conforme aux spécifications des tests USP, EP et ACS
  • Consolidez vos achats en un seul code de produit et réduisez potentiellement les stocks
  • Convient à une utilisation comme nettoyant, solvant ou réactif dans diverses applications
  • Conditionnés dans des tailles appropriées en laboratoire
  • Taxe inclus dans le prix
  • L’association de spécifications de méthode officielle permet une utilisation dans toutes les zones géographiques
  • Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol, 200 Proof
Point de fusion -114°C
Absorbance 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP)
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 20 L
Conditionnement Seau en acier
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.001% max. (ACS)
Eau 0.2% max. (ACS)
Poids de la formule 46.07
Qualité ACS/EP/USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Usage exclusivement réservé à la recherche