Learn More
Éthanol, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethanol |
| Point de fusion | -114.0°C |
| Densité | 0.7800g/mL |
| Point d’ébullition | 78.0°C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 12°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.3600 to 1.3630 |
| Gravité spécifique | 0.78 |
| Formule linéaire | C2H5OH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol, denat. with up to 5% v/v ether
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons