Learn More
Éthanol 96% v/v, certifié AR pour l’analyse, conforme aux exigences analytiques de BP et Ph. Eur., Fisher Chemical
Code produit. p-7073013 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
25L
5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 10332562
Marque: Fisher Chemical E/0555DF/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 l, 78 C, CHEBI :16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 C, 3568, flacon en verre ambré, liquide, 702
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 l, 78 C, CHEBI :16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 C, 3568, flacon en verre ambré, liquide, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Spécification
Point de fusion -114°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Poids de la formule 46.07g/mol