Learn More
Éthanol 99 %+, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10610813 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 10610813
Marque: Fisher Chemical E/0600DF/C17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Éthanol à 99 % et +, absolu, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Point de fusion -114°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 59 hPa at 20°C
Viscosité 1.2 mPaS at 20°C
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Poids de la formule 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol 99+%, absolute
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.