Learn More
Éthanol absolu, 99,5%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 15528464
79.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
Conditionnement:
Glass
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Pour une utilisation en spectrophotométrie ultraviolette, avec un dosage minimum de 99,5 %.
Les réactifs BAKER ANALYZED™ sont une qualité de produits chimiques de haute qualité pour un usage industriel en laboratoire et spécialisé. Chaque étiquette de réactif BAKER ANALYZED™ fournit une analyse du lot réelle garantissant la pureté et l’homogénéité. Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques.
Nom chimique ou matériau Ethanol, Absolute
Point de fusion −114.1°C
Absorbance Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.05 at 250nm, Max. 0.01 at 270-400nm
CAS 64-17-5
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Pourcentage de pureté Min. 99.5%
Densité 0.79g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 78.2°C to 78.5°C
Quantité 6 x 500 mL
Limite d’explosion Lower: 3.3 - 3.7 Vol %, Upper: 19 Vol %
Point d’éclair 12°C
Odeur Alcohol
Conditionnement Glass
Forme physique Liquid
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Tension de vapeur 5.85 kPa at 20°C
Viscosité 1.082 - 2.247 mm2/s
Eau Max. 0.2%