Learn More
Éthanol absolu à plus de 99,8 %, certifié AR Pour l'analyse, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10342652 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10342652 1 L Flacon en verre ambré 1L
12498740 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10437341 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10000652 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
12468750 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10007731 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10622133 10 L Récipient en plastique 10L
10100332 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 10342652 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0650DF/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.44€
    115.00€ / 1L
    Économisez 42.44€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
C2H6O, CAS n° 64-17-5, 2,5 L, 78 °C, CHEBI : 16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114 °C, 3568, 46,069, flacon en verre ambré, liquide, 702, CCO | CAS : 64-17-5 | C2H6O | 46,069 g/mol
C2H6O, numéro CAS-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114 °C, 3568, 46,069, flacon en verre ambré, liquide, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -114 °C
Point d’ébullition 78 °C
Quantité 1 L
Poids de la formule 46,07 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol