Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15633720
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Plastic Bottle
Conditionnement:
1L
2.50L
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15633720
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 322212.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Densité 0.789g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 19% (60°F)
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Température d’allumage 683°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire CH3CH2OH
Tension de vapeur 44.6mmHg (20°C)
Numéro UN 1170
Beilstein 1718733
Poids de la formule 46.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol