Learn More
Éthanol, réactif d’alcool, anhydre, dénaturé, ACS 94 à 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15426115
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15426115
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033361.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Ethanol is used in antibacterial hand sanitizer gels, as an antidote to methanol poisoning and an antitussive agent. It is acting as a solvent to remove the paint and ink stain on curtains, dress and upholstery. It is utilized as a fuel in camping and primus stoves. It is likewise employed to clean the windows, manufacturing nail-polish and to test pectin levels in jam and jelly making. It finds application in personal care products such as mouthwashes, perfumes and deodorants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol, Alcohol Reagent, anhydrous
Point de fusion -90°C
Note relative au nom For analysis ACS
Densité 0.789 g/mL
Point d’ébullition 78°C
Quantité 4 L
Point d’éclair 11°C (52°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.361
Plage de pourcentage du dosage 94 to 96%
Beilstein 1718733
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,ether,chloroform and acetone.
Poids de la formule 46.08
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons