Learn More
Éthanol, dénaturé, spécial, Thermo Scientific™
Code produit. 15421717
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15421717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041603.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 67-56-1, 141-78-6
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.7893g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.361
Beilstein 1718733
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 46.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethyl alcohol: 92%; Methanol: 4%; Ethyl acetate: 4%