Learn More
Solution d’éthanol à 70 %, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Unit Size:
1L
4L
500mL
Description
- Détection de la DNase et de la protéase pour vérifier l’absence d’enzymes hydrolytiques
- Combinez ce mélange avec des kits “mini-prep“ du commerce ou une extraction traditionnelle
- Éthanol absolu de qualité ACS utilisé pour la préparation de la solution
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 70% Ethanol Solution |
| Point de fusion | -114°C |
| % min. CAS | 70% |
| Couleur | Incolore |
| % max. CAS | 30% |
| Densité | 0.80g/cm3 |
| Point d’ébullition | 78°C |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethanol Solution 70%
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction