Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15603770
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15603770
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 322941L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol (Untaxed)
Point de fusion -114°C (literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH2Cl2
Numéro UN UN1170
Poids de la formule 46
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Réactif ACS / réactif Ph. Eur.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.