Learn More
Éthanolamine à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17979984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17979984 100 mL 100mL
17948584 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17979984 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGIETA1K100
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Éthanolamine à 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine
CAS 141-43-5
Méthodes Chromatographie ionique
Noms d’analytes ou de composants Ethanolamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H7 N O
Synonyme C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES NCCO
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Quantité 100 mL
Poids de la formule 61,0528 g/mol