Learn More
Éthanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10033213
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 l
2.5 L
25 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 10.3°C
Densité 1.0120g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 274
Fieser 01,357; 02,189; 04,222; 16,162
Merck Index 15, 3782
Gravité spécifique 1.012
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Viscosité 24 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 61.08
Tension de vapeur 0.48mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.